Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl trans-pent-2-enoate, (E)-Ethyl pent-2-enoate
OR16435-25G
OR16435-5G
OR16435-1G
APOSOR16435-25GEA
435
EUR
APOSOR16435-25G
APOSOR16435-5G
APOSOR16435-1G
Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Ethyl (2E)-pent-2-enoate
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128,169 g/mol Dichte: 0,9086 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06204561 CAS-Nummer: 24410-84-2 UN: 3272 ADR: 3,III |