4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
OR16530-250MG
OR16530-1G
APOSOR16530-250MGEA
132
EUR
APOSOR16530-250MG
APOSOR16530-1G
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₇H₂₁BO₂S Schmelzpunkt: 69…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11841077 CAS-Nummer: 1007847-76-8 |