4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-methyl-1-(4-phenyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine
OR16552-1G OR16552-250MG
APOSOR16552-1GEA 219 EUR
APOSOR16552-1G APOSOR16552-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Formel: C₁₃H₁₉NO
Molecular Weight: 205,296 g/mol
Schmelzpunkt: 38…39,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11841073
CAS-Nummer: 958443-30-6
UN: 3259
ADR: 8,III