β,β-Dimethylphenethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-2-phenylpropylamine
OR16558-1G OR16558-5G OR16558-250MG
APOSOR16558-1GEA 213 EUR
APOSOR16558-1G APOSOR16558-5G APOSOR16558-250MG
β,β-Dimethylphenethylamine
β,β-Dimethylphenethylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149.233 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213339
CAS-Nummer: 21404-88-6
UN: 2735
ADR: 8 III