(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16618-1G OR16618-250MG
APOSOR16618-1GEA 364 EUR
APOSOR16618-1G APOSOR16618-250MG
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃S
Molecular Weight: 237,275 g/mol
Schmelzpunkt: 225…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01416244
CAS-Nummer: 17547-79-4