5-Amino-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Thiazol-5-amine
OR16619-250MG OR16619-1G
APOSOR16619-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR16619-250MG APOSOR16619-1G
5-Amino-1,3-thiazole
5-Amino-1,3-thiazole
Formel: C₃H₄N₂S
Molecular Weight: 100,142 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09834069
CAS-Nummer: 17721-00-5