3-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16673-1G OR16673-250MG OR16673-5G
APOSOR16673-1GEA 24.8 EUR
APOSOR16673-1G APOSOR16673-250MG APOSOR16673-5G
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847533
CAS-Nummer: 83647-40-9