6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16684-1G OR16684-250MG
APOSOR16684-1GEA 364 EUR
APOSOR16684-1G APOSOR16684-250MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formel: C₈H₉BrN₂
Molecular Weight: 213,074 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09881254
CAS-Nummer: 1023813-80-0