3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 42.2 EUR
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230,059 g/mol
Schmelzpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276004
CAS-Nummer: 55324-02-2
UN: 3261
ADR: 8,III