1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl [3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]carbamate, 1-{3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]prop-1-yl}piperazine, tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
OR16694-1G
OR16694-5G
APOSOR16694-1GEA
171
EUR
APOSOR16694-1G
APOSOR16694-5G
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected
Formel:
C₁₂H₂₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808577 CAS-Nummer: 874831-60-4 |