2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 2-Bromo-3-formylthiophene, 2-Bromo-3-thenaldehyde
OR16845-1G
OR16845-5G
OR16845-250MG
APOSOR16845-1GEA
29
EUR
APOSOR16845-1G
APOSOR16845-5G
APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191.046 g/mol Siedepunkt: 60 °C (0.3 mm Hg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09025880 CAS-Nummer: 1860-99-7 |