1H,2H,2H-Perchloropropane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1,3,3-Pentachloropropane, 240fa
OR16934-25G
APOSOR16934-25GEA 212 EUR
APOSOR16934-25G
1H,2H,2H-Perchloropropane
1H,2H,2H-Perchloropropane
Formel: C₃H₃Cl₅
Molecular Weight: 216,321 g/mol
Siedepunkt: 74 °C ( 28 mm Hg)
Dichte: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69,2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045255
CAS-Nummer: 23153-23-3