1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(1,4'-Bipiperidin-1'-ylsulphonyl)-1H-benzotriazol-1-ol
OR16954-1G OR16954-5G
APOSOR16954-1GEA 198 EUR
APOSOR16954-1G APOSOR16954-5G
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine
Formel: C₁₆H₂₃N₅O₃S
Molecular Weight: 365.451 g/mol
Schmelzpunkt: 195…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114694
CAS-Nummer: 227471-63-8