4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1H-Benzimidazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzimidazole
OR17072-250MG
OR17072-1G
APOSOR17072-250MGEA
168
EUR
APOSOR17072-250MG
APOSOR17072-1G
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₈N₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15144561 CAS-Nummer: 65658-13-1 |