4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole, tert-Butyl 4-(benzyloxy)-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate
OR1718-1G
OR1718-250MG
APOSOR1718-1GEA
270
EUR
APOSOR1718-1G
APOSOR1718-250MG
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected
Formel:
C₂₀H₂₀BrNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864768 CAS-Nummer: 914349-26-1 |