4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloropyridazin-4-amine
OR17303-100MG
OR17303-250MG
OR17303-1G
APOSOR17303-100MGEA
52.2
EUR
APOSOR17303-100MG
APOSOR17303-250MG
APOSOR17303-1G
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ Molecular Weight: 163.993 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01647251 CAS-Nummer: 53180-76-0 |