2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-2-carboxyphenol, 6-Bromosalicylic acid
OR17501-1G
OR17501-250MG
APOSOR17501-1GEA
290
EUR
APOSOR17501-1G
APOSOR17501-250MG
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrO₃ Schmelzpunkt: 164…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193059 CAS-Nummer: 38876-70-9 |