3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR17508-1G
OR17508-25G
OR17508-5G
APOSOR17508-1GEA
89.9
EUR
APOSOR17508-1G
APOSOR17508-25G
APOSOR17508-5G
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride
Formel:
C₅H₄BrNO·ClH Molecular Weight: 210,456 g/mol Schmelzpunkt: 180…181 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01940270 CAS-Nummer: 63785-86-4 |