7-(Aminomethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR17563-100MG
OR17563-1G
OR17563-250MG
APOSOR17563-100MGEA
0
EUR
APOSOR17563-100MG
APOSOR17563-1G
APOSOR17563-250MG
7-(Aminomethyl)quinoline
7-(Aminomethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12031213 CAS-Nummer: 773092-54-9 |