3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-methyl-1H-indole-1-carboxylate
OR17607-1G
OR17607-5G
OR17607-250MG
APOSOR17607-1GEA
198
EUR
APOSOR17607-1G
APOSOR17607-5G
APOSOR17607-250MG
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
3-Methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13563142 CAS-Nummer: 89378-43-8 |