4-Amino-2-bromo-6-methylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-hydroxy-5-methylaniline, 5-Amino-3-bromo-2-hydroxytoluene, 4-Amino-6-bromo-o-cresol, 5-Bromo-4-hydroxy-m-toluidine
OR17625-1G
OR17625-250MG
OR17625-5G
APOSOR17625-1GEA
647
EUR
APOSOR17625-1G
APOSOR17625-250MG
APOSOR17625-5G
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol 95%
4-Amino-2-bromo-6-methylphenol
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,049 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12402419 CAS-Nummer: 848676-36-8 |