2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Tribromo-1,3-phenylenediamine
OR17661-1G OR17661-250MG OR17661-5G
APOSOR17661-1GEA 1210 EUR
APOSOR17661-1G APOSOR17661-250MG APOSOR17661-5G
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
2,4,6-Tribromobenzene-1,3-diamine
Formel: C₆H₅Br₃N₂
Molecular Weight: 344,829 g/mol
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466367
CAS-Nummer: 62477-06-9