2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-iodo-2-(methylsulphonyl)benzene
OR17675-1G OR17675-5G OR17675-250MG
APOSOR17675-1GEA 174 EUR
APOSOR17675-1G APOSOR17675-5G APOSOR17675-250MG
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-iodophenyl methyl sulphone
Formel: C₇H₆BrIO₂S
Molecular Weight: 360.995 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28155004
CAS-Nummer: 1820619-59-7