4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-2-bromophenyl methyl sulphone
OR17676-1G
OR17676-250MG
OR17676-5G
APOSOR17676-1GEA
464
EUR
APOSOR17676-1G
APOSOR17676-250MG
APOSOR17676-5G
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Bromo-3-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Molecular Weight: 250,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21602552 CAS-Nummer: 1375473-63-4 |