4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17680-1G OR17680-250MG
APOSOR17680-1GEA 319 EUR
APOSOR17680-1G APOSOR17680-250MG
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
4-Amino-3-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Molecular Weight: 134.135 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06657033
CAS-Nummer: 55586-26-0