4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR17681-1G
OR17681-5G
OR17681-25G
APOSOR17681-1GEA
132
EUR
APOSOR17681-1G
APOSOR17681-5G
APOSOR17681-25G
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Formel:
C₉H₇ClO₃ Molecular Weight: 198,603 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20639602 CAS-Nummer: 115382-35-9 |