4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,7-Dichloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
OR17856-100MG
OR17856-1G
OR17856-250MG
APOSOR17856-100MGEA
174
EUR
APOSOR17856-100MG
APOSOR17856-1G
APOSOR17856-250MG
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
4-Amino-5,7-dichloro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₃Cl₂N₃S Molecular Weight: 220,079 g/mol Schmelzpunkt: 168…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01118747 CAS-Nummer: 16407-86-6 |