2-Nitrophenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethynyl-2-nitrobenzene
OR17873-1G OR17873-250MG OR17873-5G
APOSOR17873-1GEA 56.7 EUR
APOSOR17873-1G APOSOR17873-250MG APOSOR17873-5G
2-Nitrophenylacetylene 98%
2-Nitrophenylacetylene
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147,131 g/mol
Schmelzpunkt: 82…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01113917
CAS-Nummer: 16433-96-8