4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pteroic acid, 4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoic acid, Folic Acid Impurity D
OR17919-1G OR17919-5G OR17919-250MG
APOSOR17919-1GEA 68.3 EUR
APOSOR17919-1G APOSOR17919-5G APOSOR17919-250MG
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂N₆O₃
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075823
CAS-Nummer: 119-24-4