Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2,6-dibromopyridine-4-carboxylate, 2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)pyridine
OR18036-5G
APOSOR18036-5GEA 102 EUR
APOSOR18036-5G
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Methyl 2,6-dibromoisonicotinate
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Molecular Weight: 294,928 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042543
CAS-Nummer: 119308-57-5