3-Chloro-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR183405-1G OR183405-5G
APOSOR183405-1GEA 31.9 EUR
APOSOR183405-1G APOSOR183405-5G
3-Chloro-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃ClN₂
Molecular Weight: 102,522 g/mol
Siedepunkt: 76…77 °C (0,5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756597
CAS-Nummer: 14339-33-4