5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
OR183415-250MG
OR183415-1G
OR183415-100MG
APOSOR183415-250MGEA
109
EUR
APOSOR183415-250MG
APOSOR183415-1G
APOSOR183415-100MG
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
5-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Molecular Weight: 236.451 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910220 CAS-Nummer: 959958-25-9 |