3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR183423-1G
OR183423-250MG
APOSOR183423-1GEA
364
EUR
APOSOR183423-1G
APOSOR183423-250MG
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₄S Molecular Weight: 238.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20924150 CAS-Nummer: 160041-48-5 |