Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-amino-6-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183425-1G OR183425-250MG
APOSOR183425-1GEA 659 EUR
APOSOR183425-1G APOSOR183425-250MG
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈ClNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12032271
CAS-Nummer: 35212-87-4