Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR183427-1G OR183427-250MG
APOSOR183427-1GEA 364 EUR
APOSOR183427-1G APOSOR183427-250MG
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈INO₂S
Molecular Weight: 333,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29163652
CAS-Nummer: 1603418-67-2