Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR183428-1G OR183428-250MG
APOSOR183428-1GEA 364 EUR
APOSOR183428-1G APOSOR183428-250MG
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈INO₂S
Molecular Weight: 333,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29163655
CAS-Nummer: 2090987-68-9