6-Chloro-2-methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183446-1G OR183446-250MG
APOSOR183446-1GEA 364 EUR
APOSOR183446-1G APOSOR183446-250MG
6-Chloro-2-methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-2-methyl-3-(1H-pyrazol-3-yl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₁₁H₉ClN₄
Molecular Weight: 232.669 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269630
CAS-Nummer: 372198-32-8