4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183525-1G OR183525-250MG
APOSOR183525-1GEA 551 EUR
APOSOR183525-1G APOSOR183525-250MG
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Piperidin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848949
CAS-Nummer: 155198-10-0