4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR183528-1G
OR183528-250MG
APOSOR183528-1GEA
654
EUR
APOSOR183528-1G
APOSOR183528-250MG
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₁₀H₁₅N₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1696692-81-5 |