tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR183531-1G OR183531-250MG
APOSOR183531-1GEA 654 EUR
APOSOR183531-1G APOSOR183531-250MG
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(3,4-diaminophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₄N₄O₂
Molecular Weight: 292.377 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12022584
CAS-Nummer: 193902-99-7