Furan-2-aldoxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Furan-2-carboxaldehyde oxime, 2-Furaldehyde oxime
OR18402-1G OR18402-5G OR18402-250MG
APOSOR18402-1GEA 36.4 EUR
APOSOR18402-1G APOSOR18402-5G APOSOR18402-250MG
Furan-2-aldoxime
Furan-2-aldoxime
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,099 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445568
CAS-Nummer: 1121-47-7