Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-nitrosalicylate, 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)nitrobenzene
OR18576-1G OR18576-250MG OR18576-5G
APOSOR18576-1GEA 136 EUR
APOSOR18576-1G APOSOR18576-250MG APOSOR18576-5G
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197.145 g/mol
Schmelzpunkt: 101…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11041295
CAS-Nummer: 13684-28-1