4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,5-Diamino-2,4-dibromobenzene
OR18591-1G OR18591-250MG OR18591-5G
APOSOR18591-1GEA 475 EUR
APOSOR18591-1G APOSOR18591-250MG APOSOR18591-5G
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Formel: C₆H₆Br₂N₂
Molecular Weight: 265,933 g/mol
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22042731
CAS-Nummer: 36210-57-8