2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-3,5-lutidine
OR18609-100MG OR18609-250MG
APOSOR18609-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR18609-100MG APOSOR18609-250MG
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,598 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12400986
CAS-Nummer: 72093-12-0