3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18742-1G OR18742-250MG
APOSOR18742-1GEA 352 EUR
APOSOR18742-1G APOSOR18742-250MG
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14656794
CAS-Nummer: 1177558-47-2
UN: 3265
ADR: 8,III