3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR18805-1G OR18805-5G OR18805-25G
APOSOR18805-1GEA 29 EUR
APOSOR18805-1G APOSOR18805-5G APOSOR18805-25G
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
3-Chloro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848441
CAS-Nummer: 55910-07-1