(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylmethanol, 1-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
OR18811-250MG OR18811-100MG OR18811-25MG
APOSOR18811-250MGEA 763 EUR
APOSOR18811-250MG APOSOR18811-100MG APOSOR18811-25MG
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98.143 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28040494
CAS-Nummer: 22287-32-7