N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
OR18826-1G OR18826-5G
APOSOR18826-1GEA 198 EUR
APOSOR18826-1G APOSOR18826-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formel: C₁₀H₂₅NO₃Si
Molecular Weight: 235.396 g/mol
Siedepunkt: 120…121 °C (30 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24842713
CAS-Nummer: 6044-50-4