4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2,3-lutidine
OR18855-1G
OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA
34.8
EUR
APOSOR18855-1G
APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186,049 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18253389 CAS-Nummer: 259807-91-5 |