4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Carboxy-2-ethoxyaniline, 2-Amino-5-carboxyphenetole
OR18857-1G OR18857-250MG
APOSOR18857-1GEA 140 EUR
APOSOR18857-1G APOSOR18857-250MG
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12168720
CAS-Nummer: 367501-31-3